Få mere at vide
Biochrom Reagensglas i glas
Mængde:
10 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Reagensglas i glas
- 12 mm dia. x 100 mm L
- Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000
- Kræver rørholder 80-7100-11
- Til brug med Novaspec III/Plus
- Kræver Tet Tube Adapter 80-2117-47
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagensglas |
| Materiale | Glas |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Mængde | 10 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |