Få mere at vide
Karl Hecht™ Tank i glas
Artikelnummer. 10797302
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
36 x 23 x 26 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10797302 36 x 23 x 26 cm
1 options
Artikelnummer. 10797302 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40070006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1036.35 DKK
    731.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 304.59 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Velegnet til almindelige laboratorieapplikationer.
  • Finslebet kant
  • Fremstillet af klart glas for fremragende optisk klarhed
  • 23 x 26 x 36 cm
Tekniske data
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Finslebet kant
Dimensioner (L x B x H) 36 x 23 x 26 cm