Få mere at vide
Glassprøjter
Artikelnummer. 12379219
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12379219
Brand: S Murray SAMCO G812/02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse sprøjter til en række forskellige anvendelser. Glassprøjter har en metalspids og er fuldt ud udskiftelige.
  • Glassprøjte med metalspids
  • Luer fitting
  • Fuldt udskiftelig
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Materiale Glas
Produkttype sprøjte
Volumen (metrisk) 2 mL