Få mere at vide
Glassprøjter
Artikelnummer. 12309229
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12309229
Brand: S Murray SAMCO G812/05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse sprøjter til en række forskellige anvendelser. Glassprøjter har en metalspids og er fuldt ud udskiftelige.
  • Glass syringe with metal tip
  • Luer fitting
  • Fully interchangeable
  • Available in a variety of sizes
Tekniske data
Materiale Glass
Produkttype Syringe
Volumen (metrisk) 20 mL