Få mere at vide
Glassprøjter
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Glass syringe with metal tip
- Luer fitting
- Fully interchangeable
- Available in a variety of sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glass |
| Produkttype | Syringe |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |