Få mere at vide
KD Scientific Glas sprøjte
Artikelnummer. p-200104325
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12200109
Brand: KD Scientific 780871
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Økonomiske og genanvendelige glassprøjter. Fås i størrelser fra 1 ml til 200 ml.
  • Glassprøjter til de fleste applikationer
  • Der tilbydes over 10 sprøjter fra 1,0 ml til 200 ml
  • Fremstillet af varmebestandigt borosilikatglas
  • Materialet og konstruktionen er modstandsdygtig over for brud fra stød og pludselige temperaturændringer
  • Udglødet og testet indtil fri for indre belastninger for at modstå gentagen vask
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 1 ml
Til brug med (udstyr) KD Scientific Sprøjtepumper
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril