Få mere at vide
KD Scientific Glas sprøjte
Beskrivelse
- Glassprøjter til at opfylde de fleste anvendelser
- Der tilbydes over 10 sprøjter fra 1,0 ml til 200 ml
- Fremstillet af varmebestandigt borosilikatglas
- Materialet og konstruktionen er modstandsdygtige over for brud fra stød og pludselige temperaturændringer
- Glødet og testet, indtil det var fri for intern belastning for at kunne modstå gentagen vask
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | sprøjte |
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Til brug med (udstyr) | KD Scientific Sprøjtepumper |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |