Få mere at vide
KD Scientific Glas sprøjte
Artikelnummer. 15154184
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15154184 20 ml Pakke med 6
12200109 1 ml Pakke med 6
17866228 2 ml -
15134184 5 ml Pakke med 6
12200119 10 ml Pakke med 6
17498612 30 ml -
17408622 50 ml -
15174184 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15154184 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 780875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    1872.44 DKK / Pakke med 6
    Spare 232.56 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Økonomiske og genanvendelige glassprøjter. Fås i størrelser fra 1 ml til 200 ml.
  • Glassprøjter til de fleste applikationer
  • Der tilbydes over 10 sprøjter fra 1,0 ml til 200 ml
  • Fremstillet af varmebestandigt borosilikatglas
  • Materialet og konstruktionen er modstandsdygtig over for brud fra stød og pludselige temperaturændringer
  • Udglødet og testet indtil fri for indre belastninger for at modstå gentagen vask
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (udstyr) KD Scientific Sprøjtepumper
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril