Få mere at vide
KD Scientific Glas sprøjte
Artikelnummer. 15134184
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15134184 5 ml Pakke med 6
12200109 1 ml Pakke med 6
17866228 2 ml -
12200119 10 ml Pakke med 6
15154184 20 ml Pakke med 6
17498612 30 ml -
17408622 50 ml -
15174184 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15134184 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 780873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1406.56 DKK / Pakke med 6
    Spare 178.44 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Økonomiske og genanvendelige glassprøjter. Fås i størrelser fra 1 ml til 200 ml.
  • Glassprøjter til de fleste applikationer
  • Der tilbydes over 10 sprøjter fra 1,0 ml til 200 ml
  • Fremstillet af varmebestandigt borosilikatglas
  • Materialet og konstruktionen er modstandsdygtig over for brud fra stød og pludselige temperaturændringer
  • Udglødet og testet indtil fri for indre belastninger for at modstå gentagen vask
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) KD Scientific Sprøjtepumper
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril