Få mere at vide
Poulten Selfe™ Viskosimeter i glas ophængt niveau
Artikelnummer. 13171043
Skift visning
Størrelse:
1A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13171043 1A Hver
1 options
Artikelnummer. 13171043 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1625/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1396.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 208.81 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Med UKAS certifikat for kalibrering
Type BS/IP/SL, IP71. Velegnet til gennemsigtige væsker. Nominel totallængde 330 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 22mL til 40mL. Tilgængelig uden kalibreringscertifikat, spørg venligst. Med UKAS certifikat for kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Suspenderet-niveau viskosimeter
Viskositetsområde 6 til 30 cSt
Kalibreret Ja
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Suspenderede viskosimetre bruges til måling af kinematiske viskositeter af transparente, newtonske væsker op til 100.000 mm2/s. De er velegnede til måling af petroleums- og polymeropløsninger.
Størrelse 1A