Få mere at vide
Hirschmann™ Hule glaspropper
Artikelnummer. 30090410
Standard konusled:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30090410
Brand: Hirschmann™ 8900360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af kolber, flasker, slanger og andre laboratorieapparater. Hirschmann Instruments™ Hule glaspropper er fremstillet af klart glas.
  • Acc. til DIN 12 252
  • Fås til at passe til en række størrelser
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til tæt forsegling af standard jordbeholdere
Mængde 1/stk.
Standard konusled NS 10/19
Materiale Glas
Produkttype Hul prop