Få mere at vide
Hirschmann™ Hule glaspropper
Standard konusled:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12 252
- Fås til at passe til en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til tæt forsegling af standard jordbeholdere |
| Mængde | 1/stk. |
| Standard konusled | NS 45/40 |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Hul prop |