Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Glas Stophane Propper Glas
Artikelnummer. 10764084
Skift visning
Plug Bore:
1,5 mm
Artikelnummer. Plug Bore
10764084 1,5 mm
1 options
Artikelnummer. 10764084 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 02111201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00 DKK
    77.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.16 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Massiv glasprop med gevindholder
  • Til stophaner
  • Lige boring
  • Materiale: glas
Tekniske data
Plug Bore 1,5 mm
Materiale SBW