Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Stophaneprop af glas
Beskrivelse
- Til stophaner
- Lige boring
- Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 4,0 mm |
| Materiale | SBW |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Stik | Stik NS 14.5 |