Få mere at vide
Hecht Karl™ Glasfarvningsstativ
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Farvningsstativ |
| Enheden holder | 10 dias |
| Dimensioner (L x B x H) | 85 x 30 x 45 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |