Få mere at vide
Hecht Karl™ Glasfarvningsfad
Artikelnummer. 10682951
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
105 x 85 x 70 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10682951 105 x 85 x 70 mm
1 options
Artikelnummer. 10682951 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 42480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.50 DKK
    200.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.69 DKK
    37% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Type Farvningsfad
Dimensioner (L x B x H) 105 x 85 x 70 mm
Højde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Materiale Glas
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 85 mm