Få mere at vide
Karl Hecht™ Drigalski spatel
Artikelnummer. 10135421
Skift visning
Længde (metrisk):
146 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10135421 146 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10135421 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41049010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til jævn spredning og fordeling af prøver på faste medier. Karl Hecht™ Assistent™ Drigalski spatler er nyttige i bakteriologisk arbejde.
  • Fremstillet af glas
  • Kan også bruges som røremaskine
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Til bakteriologisk arbejde, selv overstregninger, mikroskopi og farvning
Bredde (metrisk) klinge 45 mm
Materiale Glas
Længde (metrisk) 146 mm