Få mere at vide
Hirschmann™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende
Artikelnummer. p-8011844
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10μ l
20μ l
25μ L
40μ L
50μ l
100μ l
Unit Size:
Pakke med 1000
Product Code. 11787663
Brand: Hirschmann™ 9000203
Only null left
Add to basket
Add to basket
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende, er fremstillet af holdbart DURAN™ glas.
  • End-to-end, med minicaps
  • Overensstemmelse certificeret
  • Tilgængelig enten hepariniseret eller ikke-hepariniseret
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Specifications
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EG, overensstemmelsescertificeret
Oversigt Engangs mikrokapillærpipetter, ikke hepariniserede, ende-til-ende; inkluderer pipettepære (pr. 1000 stk.)
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10 x 100/pakke
Volumen (metrisk) 3μ L
Type Minicap kapillarpipette