Få mere at vide
Hirschmann™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende
Artikelnummer. 11767663
Skift visning
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10μ l
20μ l
25μ L
40μ L
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11767663 1μ L Pakke med 1000
11787663 3μ L Pakke med 1000
11797663 4μ L Pakke med 1000
11777663 2μ L Pakke med 1000
31781822 2μ L -
11707673 5μ L Pakke med 1000
11730055 100μ l Pakke med 1000
10720841 6,66μ L -
11717673 10μ l Pakke med 1000
11772533 20μ l Pakke med 1000
10582501 25μ L Pakke med 1000
10480771 40μ L Pakke med 1000
11797673 50μ l Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11767663 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    828.17 DKK / Pakke med 1000
    Spare 306.83 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende, er fremstillet af holdbart DURAN™ glas.
  • End-to-end, med minicaps
  • Overensstemmelse certificeret
  • Tilgængelig enten hepariniseret eller ikke-hepariniseret
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale DURAN
Volumen (metrisk) 1μ L
Længde (metrisk) 30 til 32 mm
Type Minicap kapillarpipette