Få mere at vide
Hirschmann™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende
Beschreibung
- End-to-end, med minicaps
- Overensstemmelse certificeret
- Tilgængelig enten hepariniseret eller ikke-hepariniseret
- Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Spezifikation
Spezifikation
| Nøjagtighed | 0.5% |
| Certificeringer/compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | DURAN |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |
| Længde (metrisk) | 30 til 32 mm |
| Type | Minicap kapillarpipette |
| Engangs | Engangsbrug |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?