Få mere at vide
Hirschmann™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende
Artikelnummer. 10582501
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6,66μ L
10μ l
20μ l
25μ L
40μ L
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10582501
Brand: Hirschmann™ 9000225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Engangs mikrokapillærpipetter, ende-til-ende, er fremstillet af holdbart DURAN™ glas.
  • End-to-end, med minicaps
  • Overensstemmelse certificeret
  • Tilgængelig enten hepariniseret eller ikke-hepariniseret
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale DURAN
Volumen (metrisk) 25μ L
Længde (metrisk) 30 til 32 mm
Type Minicap kapillarpipette