Få mere at vide
Hirschmann™ Hæmatokritrør, Na-hepariniseret
Beskrivelse
- Na-hepariniseret
- Til hæmatokrit
- CE iflg. til IVD 98/79 EF
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 9μ L |
| Længde (metrisk) | 32 mm |
| Type | Mikro-hæmatokrit Kapillær |
| Engangs | Engangsbrug |