Få mere at vide
Duran™ Glasmuffesamlinger, fatning NS 29.2/32, kegle NS 24/29
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens
- Høj temperatur modstand
- Minimal termisk udvidelse giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
- Keglestørrelse: 24/29 NS
- Fatning Størrelse: 29/32 NS
- Borosilikatglas 3,3 klar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Keglestørrelse | 24/29 NS |
| Oversigt | Glasmuffesamlinger |
| Til brug med (applikation) | Udvidelsesadapter fra lille kegle til stor fatning. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Trådstørrelse | Fatning Størrelse: 29/32 NS |