Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Klare glasperler
Artikelnummer. 10469401
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10469401 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10469401 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41401005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.37 DKK
    259.04 DKK / 1kg
    Spare 58.33 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremragende til at sprede kogeområdet eller til blanding og pakning i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Klare glasperler er poleret for enestående glathed.
  • Kugleformet
  • Solid, god hårdhed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Ordreinfo
dimType
Tekniske data
Type Skud
Materiale Glas
Mængde 1 kg