Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14.65 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 5,5 ml |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Shell Vial |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <800μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 4 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Vis mere |