Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Volumen (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Specifications
Specifications
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 2,3 ml |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Shell Vial |
| Emballagetype | CleanPack, Polypropylene Box |
| Volumen (metrisk) rest | <100 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.5 mL |
| Grundstil | Flat Bottom |
| Show More |