Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 11595884 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11595884 2,3 ml Klar 31,5 mm Pakke med 100
11556064 5,5 ml Klar 44,6 mm Pakke med 100
11566064 5,5 ml Ravgul 44,6 mm Pakke med 100
11501374 1,4 ml Klar 40 mm Pakke med 100
11511374 1,4 ml Ravgul 40 mm Pakke med 100
12960861 2,3 ml Ravgul 31,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11595884
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Anbefalet til HPLC-brug
  • Skalhætteglas og de relevante propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas/lukning til ukritiske analyser
  • Kasketter er ikke inkluderet; sælges separat (se PE-stikhætter, 11804960)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2,3 ml
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Shell Vial
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype PE-stikhætte (medfølger ikke)
Mængde 100
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 31,5 mm
Produkttype 1. hydrolytiske klasse