Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 11556064 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Unit Size:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Farve Højde (metrisk) Unit Size
11556064 5,5 ml Klar 44,6 mm Pakke med 100
11566064 5,5 ml Ravgul 44,6 mm Pakke med 100
11501374 1,4 ml Klar 40 mm Pakke med 100
11511374 1,4 ml Ravgul 40 mm Pakke med 100
11595884 2,3 ml Klar 31,5 mm Pakke med 100
12960861 2,3 ml Ravgul 31,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11556064
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Anbefalet til HPLC-brug
  • Skalhætteglas og de relevante propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • Praktisk og billig kombination af hætteglas/lukning til ukritiske analyser
  • Bemærk: Hætte/stik (ND15) er ikke inkluderet; sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.65 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5,5 ml
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Shell Vial
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 4 mL
Grundstil Flad bund
Lukketype Hætte/stik ND15 (medfølger ikke; sælges separat)
Mængde 100
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 44,6 mm
Produkttype 1. hydrolytiske klasse