Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.2 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 1,4 ml |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Hals stil | Shell Vial |
| Emballagetype | CleanPack |
| Volumen (metrisk) rest | <80 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL |
| Grundstil | Flat Bottom |
| Vis mere |