Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt G5 Coated
Artikelnummer. 10117561 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10117561 115/230 VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 10117561 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5130051000
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tøriskondensator til lavtkogende opløsningsmidler med gennemsigtig plastbelægning for ekstra sikkerhed, der er ideel i de fleste videnskabelige, forsknings- og andre laboratorier.
    • Glassæt til Hei-VAP rotationsfordampere
    • Tøris-kondensator til lavtkogende opløsningsmidler
    • Med gennemsigtig plastbelægning for øget sikkerhed
    • Alle glassæt har GL 10 gevind; indløbsrøret, der kan forbindes med en gevindfitting
    • Glassæt inkluderer en 1.000 ml fordampningskolbe og en 1.000 ml modtagekolbe
    • Til brug med LABOROTA 4000/4001 effektiv, LABOROTA 4010/4011 digital, LABOROTA 4002/4003 kontrol, ABOROTA 4002/4003 kontrol vario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 115/230 VAC
Type Rotationsfordamper
Til brug med (udstyr) LABOROTA 4000/4001 Effektiv, LABOROTA 4010/4011 Digital, LABOROTA 4002/4003 kontrol, ABOROTA 4002/4003 kontrol Vario