Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt - Vertikal kondensator (standarddestillationer)
Artikelnummer. 10005711 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230/240 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
10005711 230/240 V 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 10005711 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5130030000
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vertikale kondensatorsæt har det mindste pladsbehov og er gode til mindre rum
  • Fordampningskolber og damprør leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også med NS 24/29 jordforbindelser
  • Ventilationshætte uden jordforbindelser for nem håndtering og fedtfri drift medfølger
  • En udluftningsventil med genopfyldningsfunktion fås som ekstraudstyr
  • Velegnet til det automatiske destillationsprogram Dynamic AUTO nøjagtigt på Hei-VAP Ekspert/Ultimate Control modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Elektriske krav 230/240 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 VAC
Type Fordampningsglas
Materiale Borosilikatglas