Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasskruehalshætteglas, 8-425 gevind, lille åbning
Artikelnummer. 10560053 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk bund
Markeringssted:
Ja
Nej
Volumen (metrisk) Virker:
1 ml
1,5 ml
1,65 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10560053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • Standard hætteglas til GC og HPLC
  • Specielt velegnet til VWR (Merck &handel;)/Hitachi instrumenter
  • Bredt udvalg af mikroindsatser
  • Hætteglas og tætninger fås også som 2-i-1 SÆT
  • Lille åbning kræver Micro-Inserts med en diameter på 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skrue
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <110μ L
Volumen (metrisk) Virker 1,5 ml
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND8
Markeringssted Nej