Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas hætteglas med skruehals, 10-425 gevind
Artikelnummer. p-7113832 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11511474
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bred åbning muliggør let påfyldning med tyktflydende materialer.
  • Bred åbning muliggør let påfyldning med tyktflydende materialer
  • Enhver kombination af 1,5 ml hætteglas med skruehals 10-425 med 10 mm PP skruetætninger kan fås som et 2-i-1 SÆT
  • Lukket top-tætninger og erstatningssepta er tilgængelige
  • Bredt udvalg af mikroindsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Skrue
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND10
Markeringssted Nej