Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
Artikelnummer. 15364779 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 ml
28 ml
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Høj form
Squat-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 190
Pakke med 231
Pakke med 264
Pakke med 399
Pakke med 666
Pakke med 882
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Stil Pakningsstørrelse
15364779 28 ml 28 mm Squat-form -
15394779 7 ml 15 mm Høj form Pakke med 399
15304789 10,5 ml 15 mm Høj form Pakke med 399
15354779 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) 22 mm Squat-form Pakke med 190
15314789 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) 18 mm Høj form Pakke med 264
15324789 21 ml 18 mm Høj form Pakke med 231
15344779 7 ml 18 mm Squat-form Pakke med 264
15374779 1,75 ml 10 mm Høj form Pakke med 882
15384779 3,5 ml 10 mm Høj form Pakke med 666
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15364779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    225.58 DKK / Pakke med 140
    Spare 384.42 DKK
    63% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Opbevar prøver sikkert med squat eller høje hætteglas. Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas med skruehals fås i en række størrelser. Fisherbrand™ polypropylen skruelåg sælges separat.
  • Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
  • Squat og høje former med standard halsstørrelser
  • 1 dram svarer til cirka 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
  • Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas sælges separat
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 28 ml
Stil Squat-form
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 28 mm
Højde (metrisk) 72 mm