Learn More
Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
Product Code. 15354779 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volumen (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 ml
28 ml
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Høj form
Squat-form
Unit Size:
Pakke med 190
Pakke med 231
Pakke med 264
Pakke med 399
Pakke med 666
Pakke med 882
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Product Code. 15354779
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Opbevar prøver sikkert med squat eller høje hætteglas. Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas med skruehals fås i en række størrelser. Fisherbrand™ polypropylen skruelåg sælges separat.
  • Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
  • Squat og høje former med standard halsstørrelser
  • 1 dram svarer til cirka 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
  • Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
Stil Squat-form
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 58 mm
Lukkestørrelse 22 mm