Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
Artikelnummer. 15344779 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 ml
28 ml
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Høj form
Squat-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 190
Pakke med 231
Pakke med 264
Pakke med 399
Pakke med 666
Pakke med 882
Artikelnummer. 15344779
Opbevar prøver sikkert med squat eller høje hætteglas. Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas med skruehals fås i en række størrelser. Fisherbrand™ polypropylen skruelåg sælges separat.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Squat and tall form options with standard neck sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Required Accessory:  Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps (sold separately -- see 15304799). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 7 ml
Stil Squat-form
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 42 mm
Lukkestørrelse 18 mm