Beskrivelse
- Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
- Squat og høje former med standard halsstørrelser
- 1 dram svarer til cirka 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
- Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
- Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Neutralt glas (type 1B) |
| Volumen (metrisk) | 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) |
| Stil | Høj form |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 18 mm |
| Højde (metrisk) | 72 mm |