Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
Artikelnummer. 15304789 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1.75 mL
3.5 mL
7 mL
10.5 mL
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 mL
28 mL
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stil:
Squat form
Tall form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 190
Pakke med 231
Pakke med 264
Pakke med 399
Pakke med 666
Pakke med 882
Artikelnummer. 15304789
Opbevar prøver sikkert med squat eller høje hætteglas. Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas med skruehals fås i en række størrelser. Fisherbrand™ polypropylen skruelåg sælges separat.
  • Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
  • Squat og høje former med standard halsstørrelser
  • 1 dram svarer til cirka 3,55 ml (eller 0,125 fl. oz.)
  • Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
  • Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 10.5 mL
Stil Tall form
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 67 mm
Lukkestørrelse 15 mm