Få mere at vide
Cole-Parmer™ Glasprøvehætteglas
Artikelnummer. p-8003965 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
12 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 15274393
Brand: Cole-Parmer™ 0892244
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasprøvehætteglas opretholder PH-niveauet og eliminerer ionudvaskning.
  • Hætteglas er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart glas (Type 1, Klasse A).
  • Vælg mellem en polypropylenhætte med en PTFE-foret skumbagside eller en polypropylenhætte med PTFE-foret silikone-septa.
  • Hætteglas, hætter og skillevægge krympes separat.
Tekniske data
Oversigt Glashætteglas PTFE/silikoneforet hætte klar 12 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas (33 ekspansion)
Volumen (metrisk) 12 ml
Septum PTFE/silikone
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype PTFE/Silicone-foret skruetråd
Højde (metrisk) 65 mm
Lukkestørrelse 8 mm