Få mere at vide
Hach Lange™ Glasprøveceller
Beskrivelse
Nem at bruge og omkostningseffektive erstatningsprøveceller til brug med 2100N, 2100AN og laboratorieforhold turbidimeter er lavet af glas og indeholder seks prøvecellehætteglas med hætter.
- Til brug med Hach laboratorieturbidmetre i forholdet 18900, 2100N og 2100AN
- Erstatningsceller til brug med 2100N, 2100AN og laboratorieforholds turbidimetre
- Til brug med Hach laboratorieturbidmetre i laboratorieforhold 18900, 2100N og 2100AN
- Indeholder seks prøvecelleampuler med kapsler
- Lavet af glasmateriale\
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Glasprøvecelle |
| Til brug med (udstyr) | 2100N, 2100AN og Lab RATIO turbidimetre |