Få mere at vide
Hach Lange™ Glass Sample Cells
Artikelnummer. 10020362
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2100-serien bærbare turbidimeter
2100N, 2100AN og Lab RATIO turbidimetre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10020362 2100-serien bærbare turbidimeter
10132114 2100N, 2100AN og Lab RATIO turbidimetre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10020362 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. 2434706
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Nem at bruge og omkostningseffektive erstatningsprøveceller til brug med 2100N, 2100AN og laboratorieforhold turbidimeter er lavet af glas og indeholder seks prøvecellehætteglas med hætter.
  • Til brug med Hach Ratio 18900, 2100N og 2100AN Laboratorieturbidmetre
  • Udskiftning af prøveceller til brug med 2100N, 2100AN og lab Ratio turbidimeters
  • Til brug med Hach Ratio 18900, 2100N og 2100AN laboratorie turbidmetre
  • Indeholder seks prøvecellehætteglas med hætter
  • Fremstillet af glasmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Glasprøvecelle
Til brug med (udstyr) 2100-serien bærbare turbidimeter
Materiale Glas