Få mere at vide
Gravis Glasprøveflasker
Volumen (metrisk):
12,5 ml
20 ml
25 ml
67 ml
96 ml
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 67 ml |
| nr. pr. pakke | 140 |
| Mængde | 140 Pk. |