Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glas RP-2/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. 12867611 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12867611 20 x 20 cm Pakke med 25
10315882 10 x 20 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12867611 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 811082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2031.01 DKK / Pakke med 25
    Spare 388.99 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Materiale Glas RP-2
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Aktive plantebestanddele, steroider
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm