Learn More
Macherey-Nagel™ Glas RP-2/UV254 TLC Plade
Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 25
Pakke med 50
Specifications
Specifications
| Materiale | Glas RP-2 |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | TLC Plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Til brug med (applikation) | Aktive plantebestanddele, steroider |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Show More |