Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glas RP-18 W/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. 10259361 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10259361 10 x 10 cm Pakke med 25
10607812 20 x 20 cm Pakke med 15
10726142 5 x 20 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259361 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 811075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glas RP-18 W/UV254 TLC Plade
HPTLC glasplader RP-18 W UV254 C18-modificeret silicalag 5x20 cm 0,25 mm tyk
  • Basismateriale: glasplader med silical gel
  • Mode: Reversed Phase RP-18 W UV254
  • Laghårdhed: Standard, Blød
Adsorbent:
  • Silicagel med octadecyl (C18, ODS, RP18) modifikation
  • Fase RP-18 W UV254
  • UV-indikator: Ja
  • Partikeltype: Fuldt porøse partikler (FPP)
  • Partikelform: Uregelmæssig
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 2-10μ m
  • Bindemiddel: Ja
Indikatorer:
Denne plade kan bruges forskellige UV-indikatorer - mangan aktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm); specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm).
Bindemiddel:
Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Anbefalede applikationer:
Aminophenoler, barbiturater, HPTLC, nukleobaser, phthalater, blødgøringsmidler, polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH ), Konserveringsmidler, Omvendt fase (RP), Steroider, Tetracykliner, kan fugtes med vand
Generel TLC Glaspladefunktioner fra Macherey-Nagel:
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
  • Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
  • Glasplader er robuste, varmebestandige og kemisk resistente over for alle gængse mobile faser og visualiseringsreagenser.
  • Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
  • En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
Tekniske data
Materiale Glas RP-18 W
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Aminophenoler, barbiturater, konserveringsmidler, nukleobaser, polycykliske aromatiske kulbrinter, steroider, tetracykliner, blødgøringsmidler (phthalater)
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm