Få mere at vide
Poulten Selfe™ Rutinemæssigt glas viskosimeter
Artikelnummer. 13181073
Skift visning
Viskositetsområde:
0,5 til 2 cSt
1600 til 8000 cSt
20 til 100 cSt
240 til 1200 cSt
500 til 2500 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Pakningsstørrelse
13181073 20 til 100 cSt Hver
13141073 0,5 til 2 cSt Hver
13131083 1600 til 8000 cSt Hver
13111083 240 til 1200 cSt Hver
13121083 500 til 2500 cSt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13181073 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1634/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1268.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.62 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Velegnet til måling af transparente væsker
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til transparente væsker, nominel totallængde 250 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 7mL. Kalibreringsdata ved 40 °C med konstanten C angivet ved 40 C °og 100 °C. Med NAMAS certificering af kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Rutinemæssigt viskosimeter
Viskositetsområde 20 til 100 cSt
Kalibreret Ja
Materiale Glas
Størrelse 200