Få mere at vide
Poulten Selfe™ Rutinemæssigt glas viskosimeter
Beskrivelse
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til transparente væsker, nominel totallængde 250 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 7mL. Kalibreringsdata ved 40 °C med konstanten C angivet ved 40 C °og 100 °C. Med NAMAS certificering af kalibrering.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rutinemæssigt viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,5 til 2 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Materiale | Glas |
| Størrelse | 25 |