Få mere at vide
Poulten Selfe™ Rutinemæssigt glas viskosimeter
Artikelnummer. 13121083
Viskositetsområde:
0,5 til 2 cSt
1600 til 8000 cSt
20 til 100 cSt
240 til 1200 cSt
500 til 2500 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13121083
Brand: Poulten Selfe™ 1634/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til måling af transparente væsker
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til transparente væsker, nominel totallængde 250 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 7mL. Kalibreringsdata ved 40 °C med konstanten C angivet ved 40 C °og 100 °C. Med NAMAS certificering af kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Rutinemæssigt viskosimeter
Viskositetsområde 500 til 2500 cSt
Kalibreret Ja
Materiale Glas
Størrelse 450