Få mere at vide
Gravis Glasflasker med bred hals
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Beskrivelse
- Bred hals R3/48
- Lukke medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Glas |
| Hals-id (metrisk) | R3/48 |
| Mængde | 42 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Vis mere |