Få mere at vide
Hecht Karl™ Glas hætteglas med rullet kant
Artikelnummer. 10419241
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Højde (metrisk):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
25 mm
28 mm
nr. pr. pakke:
108
130
154
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 130
Pakke med 154
Artikelnummer. 10419241
Brand: Hecht Karl™ 42783020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en rullet fælg. Karl Hecht™ Glashætteglas er ideelle til opbevaring af små mængder væske.
  • Fremstillet med glas for optimal synlighed
  • Snap cap medfølger
  • Fås i forskellige størrelser for at passe til laboratoriets behov
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 15 ml
nr. pr. pakke 130
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 48 mm
Mængde 130 Pk.