Få mere at vide
Hecht Karl™ Glas hætteglas med rullet kant
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
Højde (metrisk):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
25 mm
28 mm
nr. pr. pakke:
108
130
154
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 130
Pakke med 154
Beskrivelse
- Fremstillet med glas for optimal synlighed
- Snap cap medfølger
- Fås i forskellige størrelser for at passe til laboratoriets behov
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| nr. pr. pakke | 154 |
| Lukningsmateriale | Plast |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 41 mm |
| Mængde | 154 Pk. |